Stampa…
Cerio (IV) ossido 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
199121000 199125000 199120025
ACRO199121000EA 52.1 EUR
ACRO199121000 ACRO199125000 ACRO199120025
Cerio (IV) ossido 99.9% (trace metals basis)
Cerio (IV) ossido
Formula: CeO₂
Punto di ebollizione: 3468 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2600 °C
Densità: 7,13 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010933
CAS Number: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder (May give a pink to red-brown color due to traces lanthanum, neodymium, praseodymium, etc.)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %