Thulium(III) iodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-43-9
Molecular Formula: I3Tm
Formula Weight: 549.65
Physical Form: Flakes, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1260°
MDL No.: MFCD00050141
Formula:
I₃Tm Peso molecolare: 549.65 g/mol Punto di ebollizione: 1260 °C Punto di fusione: 1015 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00050141 CAS Number: 13813-43-9 EINECS: 237-472-4 |