Stampa…
Erbium triiodide, anidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
43372.09 43372.18
43372.09EA 226 EUR
43372.09 43372.18
Erbium triiodide, anidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbium triiodide
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-42-8 Molecular Formula: ErI3 Formula Weight: 547.97 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1280° MDL No.: MFCD00016075
Formula: ErI₃
Peso molecolare: 547,97 g/mol
Punto di ebollizione: 1280 °C
Punto di fusione: 1020 °C
Densità: ∼5,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016075
CAS Number: 13813-42-8
EINECS: 237-471-9