Stampa…
Ytterbium(III) fluoride, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Ytterbium trifluoride, Ytterbium fluoride
1.01601.1000 1.01601.0100
1.01601.1000EA 0 EUR
1.01601.1000 1.01601.0100
Ytterbium(III) fluoride, Patinal®
Ytterbium(III) fluoride
Formula: F₃Yb
Peso molecolare: 230,04 g/mol
Punto di ebollizione: 2227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1163,85…1179.85 °C
Densità: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049615
CAS Number: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III