Ytterbium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-80-0
Molecular Formula: YbF3
Formula Weight: 230.04
Physical Form: Lump/Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1157°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049615
Formula:
F₃Yb Punto di ebollizione: 2227 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1157 °C Densità: 8,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049615 CAS Number: 13760-80-0 EINECS: 237-354-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III |