Terbium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13708-63-9
Molecular Formula: TbF3
Formula Weight: 215.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049572
Formula:
TbF₃ Punto di ebollizione: 2277 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1172 °C Densità: 7,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049572 CAS Number: 13708-63-9 EINECS: 237-247-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |