Stampa…
Terbium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
11213.06 11213.14
11213.06EA 137 EUR
11213.06 11213.14
Terbium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Terbium(III) fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 13708-63-9 Molecular Formula: TbF3 Formula Weight: 215.92 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049572
Formula: TbF₃
Peso molecolare: 215,92 g/mol
Punto di ebollizione: 2277 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1172 °C
Densità: 7,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049572
CAS Number: 13708-63-9
EINECS: 237-247-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III