Stampa…
Samarium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
13660.14 13660.22
13660.14EA 165 EUR
13660.14 13660.22
Samarium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium(III) fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-24-7 Molecular Formula: SmF3 Formula Weight: 207.35 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049540
Formula: F₃Sm
Punto di ebollizione: 2323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1306 °C
Densità: 4,362 g/cm³ (2327 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049540
CAS Number: 13765-24-7
EINECS: 237-367-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III