Samarium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13765-24-7
Molecular Formula: SmF3
Formula Weight: 207.35
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049540
Formula:
F₃Sm Peso molecolare: 207.36 g/mol Punto di ebollizione: 2323 Punto di fusione: 1306 °C Densità: 4.362 g/cm³ (2327 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049540 CAS Number: 13765-24-7 EINECS: 237-367-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III |