Stampa…
Neodymium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
11246.14 11246.22
11246.14EA 147 EUR
11246.14 11246.22
Neodymium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Neodymium trifluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-42-7 Molecular Formula: F3Nd Formula Weight: 201.24 Physical Form: Crystalline Lump Density: 6.5 Appearance: Pale purple Odour: Odourless Melting Point: 1410° MDL No.: MFCD00011135
Formula: F₃Nd
Peso molecolare: 201.24 g/mol
Punto di ebollizione: 2327
Punto di fusione: 1410
Densità: 6.5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011135
CAS Number: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III