Stampa…
Lutetium trifluoride ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Holmium(III) fluoride, Lutetium (III) fluoride
44425.03 44425.06
44425.03EA 118 EUR
44425.03 44425.06
Lutetium trifluoride ≥99.9% (metals basis)
Lutetium trifluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-81-1 Molecular Formula: LuF3 Formula Weight: 231.97 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 8.3 Melting Point: 1182° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016191
Formula: LuF₃
Peso molecolare: 231,96 g/mol
Punto di ebollizione: 2200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1182 °C
Densità: 8,3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016191
CAS Number: 13760-81-1
EINECS: 237-355-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III