Holmium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: Powder
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
Formula:
HoF₃ Punto di fusione: 1143 °C Densità: 7,6 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016142 CAS Number: 13760-78-6 EINECS: 237-352-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III |