Stampa…
Europium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
13659.04 13659.09
13659.04EA 110 EUR
13659.04 13659.09
Europium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Europium(III) fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-25-8 Molecular Formula: EuF3 Formula Weight: 208.96 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 2280° MDL No.: MFCD00010998
Formula: EuF₃
Peso molecolare: 208,96 g/mol
Punto di ebollizione: >2280 °C
Punto di fusione: 1390 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010998
CAS Number: 13765-25-8
EINECS: 237-368-9