Europium(III) fluoride, anidro ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
11302.04
11302.06
11302.14
11302.04EA
123
EUR
11302.04
11302.06
11302.14
Europium(III) fluoride, anidro ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Europium(III) fluoride
Purity: 99.98%
CAS No.: 13765-25-8
Molecular Formula: EuF3
Formula Weight: 208.96
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Formula:
EuF₃ Peso molecolare: 208,96 g/mol Punto di ebollizione: >2280 °C Punto di fusione: 1390 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010998 CAS Number: 13765-25-8 EINECS: 237-368-9 |