Stampa…
Europium(II) fluoride, anidro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
41737.02 41737.04 41737.09
41737.02EA 78.5 EUR
41737.02 41737.04 41737.09
Europium(II) fluoride, anidro ≥99.9% (metals basis)
Europium(II) fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 14077-39-5 Molecular Formula: EuF2 Formula Weight: 189.96 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.495 Melting Point: 1380° Boiling Point: 2400° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD01866333
Formula: EuF₂
Punto di ebollizione: >2400 °C
Punto di fusione: 1380 °C
Densità: 6,495
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01866333
CAS Number: 14077-39-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III