Stampa…
Erbium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
13653.09 13653.18
13653.09EA 99.7 EUR
13653.09 13653.18
Erbium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbium trifluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-83-3 Molecular Formula: ErF3 Formula Weight: 224.28 Physical Form: Powder Density: 6.4 Melting Point: 1350° MDL No.: MFCD00016074
Formula: ErF₃
Peso molecolare: 224,26 g/mol
Punto di ebollizione: 2200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1350 °C
Densità: 6,4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016074
CAS Number: 13760-83-3
EINECS: 237-356-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III