Dysprosium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13569-80-7
Molecular Formula: DyF3
Formula Weight: 219.50
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 7.5
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1360°
Boiling Point: 2200°
MDL No.: MFCD00016071
Formula:
DyF₃ Punto di ebollizione: 2200 °C Punto di fusione: 1360 °C Densità: 7,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016071 CAS Number: 13569-80-7 EINECS: 236-992-9 |