Stampa…

Cerium trifluoride, Patinal®

Fornitore: Merck

Synonyms: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride

1.02269.0100 1.02269.1000
1.02269.0100EA 0 EUR
1.02269.0100 1.02269.1000
Cerium trifluoride, Patinal®
Cerium trifluoride
Formula: CeF₃
Peso molecolare: 197,11 g/mol
Punto di ebollizione: ∼1730 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 817 °C
Densità: 3,92 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010932
CAS Number: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR