Cerium trifluoride ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-88-5
Molecular Formula: CeF3
Formula Weight: 197.12
Physical Form: Powder
Density: 6.16
Melting Point: 1460°
Boiling Point: ca 2300°
Solubility: Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water
Merck Reference: 14,1998
MDL No.: MFCD00010932
Formula:
CeF₃ Punto di ebollizione: ∼2300 °C Punto di fusione: 1460 °C Densità: 6,16 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010932 CAS Number: 7758-88-5 EINECS: 231-841-3 Merck Index: 14,1998 |