Terbium(III) chloride hexahydrate ≥99.999% (metals basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 13798-24-8
Molecular Formula: TbCl3.6H2O
Formula Weight: 373.38 (265.29anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00149870
Formula:
Cl₃Tb·6H₂O Punto di fusione: 145 °C Densità: 4,35 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149870 CAS Number: 13798-24-8 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 14,9157 |