Samarium trichloride, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Samarium (III) chloride
Ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3
Formula Weight: 256.71
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Melting Point: 678°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Formula:
Cl₃Sm Peso molecolare: 256.72 g/mol Punto di ebollizione: Dec. Punto di fusione: 678 °C Densità: 4.46 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011235 CAS Number: 10361-82-7 EINECS: 233-797-0 Merck Index: 14,8347 |