Neodymium trichloride, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Neodymium (III) chloride
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10024-93-8
Molecular Formula: NdCl3
Formula Weight: 250.60
Physical Form: -20 Mesh Powder, Ampouled under argon
Density: 4.134
Melting Point: 784°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011132
Formula:
Cl₃Nd Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 784 °C Densità: 4,134 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011132 CAS Number: 10024-93-8 EINECS: 233-031-5 Merck Index: 14,6450 |