Lutetium trichloride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
18685.03
18685.06
18685.03EA
145
EUR
18685.03
18685.06
Lutetium trichloride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lutetium trichloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-66-8
Molecular Formula: LuCl3
Formula Weight: 281.33
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.98
Melting Point: 905° subl.
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011099
Formula:
Cl₃Lu Peso molecolare: 281,33 g/mol Punto di fusione: 905 °C (subl.) Densità: 3,98 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011099 CAS Number: 10099-66-8 EINECS: 233-240-1 Merck Index: 14,5615 |