Lantanio (III) cloruro 99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lantanio tricloruro
315230100
315230500
315232500
ACRO315230100EA
92.8
EUR
ACRO315230100
ACRO315230500
ACRO315232500
Lantanio (III) cloruro 99.9%
Lantanio (III) cloruro
Formula:
Cl₃La Peso molecolare: 245.26 g/mol Punto di ebollizione: 1000 °C Punto di fusione: 860 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011068 CAS Number: 10099-58-8 EINECS: 233-237-5 UN: 1759 ADR: 8 III Merck Index: 13,05379 |
Appearance | White to off-white Powder |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |