Holmium(III) chloride, anidro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-62-2
Molecular Formula: HoCl3
Formula Weight: 271.29
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.7
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011051
Formula:
Cl₃Ho Punto di ebollizione: 1500 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 718 °C Densità: 3,7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011051 CAS Number: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 Merck Index: 14,4727 |