Stampa…
Erbium trichloride, anidro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
89917.09 89917.18
89917.09EA 183 EUR
89917.09 89917.18
Erbium trichloride, anidro ≥99.9% (metals basis)
Erbium trichloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10138-41-7 Molecular Formula: ErCl3 Formula Weight: 273.62 Physical Form: Beads Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1500° MDL No.: MFCD00010989
Formula: Cl₃Er
Peso molecolare: 273,62 g/mol
Punto di ebollizione: 1500 °C
Punto di fusione: 774 °C
Densità: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010989
CAS Number: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0