Stampa…
Cerio (III) cloruro, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
35688.06 35688.14 35688.22
35688.06EA 108 EUR
35688.06 35688.14 35688.22
Cerio (III) cloruro, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerio (III) cloruro
Purity: 99.9% CAS No.: 7790-86-5 Molecular Formula: CeCl3 Formula Weight: 246.48 Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon Density: 3.92 Appearance: White to pale grey Odour: Odourless Melting Point: 848° Boiling Point: 1727° Merck Reference: 14,1997 MDL No.: MFCD00010929
Formula: CeCl₃
Punto di ebollizione: 1727 °C
Punto di fusione: 848 °C
Densità: 3,92
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010929
CAS Number: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 14,1997