Stampa…
Cerio (III) cloruro, anidro 99.9%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
369750050 369750250 369751000
ACRO369750050EA 85.2 EUR
ACRO369750050 ACRO369750250 ACRO369751000
Cerio (III) cloruro, anidro 99.9%, puro
Cerio (III) cloruro
Formula: CeCl₃
Punto di ebollizione: 1727 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 848 °C
Densità: 3,193 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010929
CAS Number: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02008
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %