Stampa…
Cerium tribromide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
44447.14 44447.22
44447.14EA 126 EUR
44447.14 44447.22
Cerium tribromide 99%
Cerium tribromide
Purity: 99% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3.xH2O Formula Weight: 379.83(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150206
Formula: CeBr₃
Punto di fusione: 732 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016004
CAS Number: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Merck Index: 12,02039