Stampa…
5-Bromoisoquinoline
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
10007079-1 10007079-500
CAYM10007079-1EA 155 EUR
CAYM10007079-1 CAYM10007079-500
5-Bromoisoquinoline
5-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
MDL Number: MFCD01646405
CAS Number: 34784-04-8