Stampa…
2-Phenylindole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Phenyl-1H-indole
B23674.18 B23674.30
B23674.18EA 28.9 EUR
B23674.18 B23674.30
2-Phenylindole 95%
2-Phenylindole
Purity: 95% CAS No.: 948-65-2 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 189-190° Boiling Point: 250°/10mm MDL No.: MFCD00005608
Formula: C₁₄H₁₁N
Punto di ebollizione: 250 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 189…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005608
CAS Number: 948-65-2
EINECS: 213-436-3