Stampa…
2-Phenylindole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
130680050 130681000
ACRO130680050EA 26.2 EUR
ACRO130680050 ACRO130681000
2-Phenylindole 99%
2-Phenylindole
Formula: C₁₄H₁₁N
Punto di ebollizione: 250 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 188…191 °C
MDL Number: MFCD00005608
CAS Number: 948-65-2
EINECS: 213-436-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥98.5 %