6-Methylindole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methyl-1H-indole
Purity: 98%
CAS No.: 3420-02-8
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point:
Formula:
C₉H₉N Punto di ebollizione: 112 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 29…32 °C Densità: 1,059 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005682 CAS Number: 3420-02-8 UN: 3334 ADR: 9, |