Stampa…
6-Methylindole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
133880010 133882500 133880050
ACRO133880010EA 145 EUR
ACRO133880010 ACRO133882500 ACRO133880050
6-Methylindole 99%
6-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Punto di ebollizione: 112 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 30…31 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005682
CAS Number: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %