5-Methylindole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Methyl-1H-indole
Purity: 99%
CAS No.: 614-96-0
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 100°/3mm
Beilstein Reference: 2228
MDL No.: MFCD00005680
Formula:
C₉H₉N Peso molecolare: 131,18 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 58…61 °C Densità: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C) |
MDL Number:
MFCD00005680 CAS Number: 614-96-0 EINECS: 210-400-9 |