Stampa…
3-Methylindole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Skatol, 3-Methyl-1H-indole, β-Methylindole, Skatole
127030100 127030250 127031000
ACRO127030100EA 57.2 EUR
ACRO127030100 ACRO127030250 ACRO127031000
3-Methylindole 98%
3-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 265…266 °C (755 mmHg)
Punto di fusione: 95…98 °C
Densità: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Flash Pt: 132 °C
MDL Number: MFCD00005627
CAS Number: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
UN: 3077
Merck Index: 12,08700
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride