Stampa…
2-Methylindole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
127021000 127025000
ACRO127021000EA 63.5 EUR
ACRO127021000 ACRO127025000
2-Methylindole 98%
2-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Punto di ebollizione: 273 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 56…60 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 141 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005616
CAS Number: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to red-purple to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥97.5 %