1-Methylindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
Purity: 98%
CAS No.: 603-76-9
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point:
Formula:
C₉H₉N Peso molecolare: 131,18 g/mol Punto di ebollizione: 237…239 °C Punto di fusione: 94…95 °C Densità: 1,048 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005800 CAS Number: 603-76-9 EINECS: 210-057-5 UN: 3334 ADR: 9, |