Stampa…
5-Idrossiindolo 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Idrossi-1H-indolo
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 91.1 EUR
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Idrossiindolo 97%
5-Idrossiindolo
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005677
CAS Number: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %