Stampa…
4-Idrossiindolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Idrossi-1H-indolo
L14352.03 L14352.06 L14352.14
L14352.03EA 24.3 EUR
L14352.03 L14352.06 L14352.14
4-Idrossiindolo ≥98%
4-Idrossiindolo
Purity: 98% CAS No.: 2380-94-1 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 114905
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (0,01 mmHg)
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005667
CAS Number: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2