Stampa…
5,6-Dimethoxyindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
B21126.03 B21126.MD
B21126.03EA 267 EUR
B21126.03 B21126.MD
5,6-Dimethoxyindole ≥98%
5,6-Dimethoxyindole
Purity: 98% CAS No.: 14430-23-0 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 154-160° Boiling Point: 198°/8mm MDL No.: MFCD00005675
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Punto di ebollizione: 198 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 154…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005675
CAS Number: 14430-23-0
EINECS: 238-402-5