6-Methoxyindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 3189-13-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 105°/0.2mm
MDL No.: MFCD00022780
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147,18 g/mol Punto di ebollizione: 105 °C (0,2 mmHg) Punto di fusione: 90…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022780 CAS Number: 3189-13-7 EINECS: 221-689-6 |