5-Methoxyindole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 1006-94-6
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 176-178°/17mm
Beilstein Reference: 116722
MDL No.: MFCD00005674
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147,18 g/mol Punto di ebollizione: 176…178 °C (17 mmHg) Punto di fusione: 52…55 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005674 CAS Number: 1006-94-6 EINECS: 213-745-3 |