Stampa…
5-Methoxyindole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
125870050 125870250
ACRO125870050EA 97.2 EUR
ACRO125870050 ACRO125870250
5-Methoxyindole 99%
5-Methoxyindole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 176…178 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 52…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005674
CAS Number: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %