Stampa…
5-Nitroindole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole
A10608.03 A10608.06 A10608.14
A10608.03EA 27.6 EUR
A10608.03 A10608.06 A10608.14
5-Nitroindole ≥99%
5-Nitroindole
Purity: 99% CAS No.: 6146-52-7 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 383777
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 139…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005673
CAS Number: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0