Stampa…
5-Nitroindole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole
128700050 128700250
ACRO128700050EA 72.3 EUR
ACRO128700050 ACRO128700250
5-Nitroindole 99%
5-Nitroindole
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
MDL Number: MFCD00005673
CAS Number: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %