5-Iodoindole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16066-91-4
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00220065
Formula:
C₈H₆IN Punto di fusione: 97…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00220065 CAS Number: 16066-91-4 |