Stampa…
7-Fluoroindole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17621.03 L17621.MD
L17621.03EA 102 EUR
L17621.03 L17621.MD
7-Fluoroindole ≥97%
7-Fluoroindole
Purity: 97% CAS No.: 387-44-0 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 114740
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074502
CAS Number: 387-44-0