Stampa…
6-Fluoroindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole
B24633.03 B24633.06 B24633.14
B24633.03EA 63.1 EUR
B24633.03 B24633.06 B24633.14
6-Fluoroindole ≥98%
6-Fluoroindole
Purity: 98% CAS No.: 399-51-9 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Melting Point: 74-77° Beilstein Reference: 112192
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 74…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056933
CAS Number: 399-51-9