Stampa…
6-Fluoroindole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole
342510010 342512500 342510050
ACRO342510010EA 46.9 EUR
ACRO342510010 ACRO342512500 ACRO342510050
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056933
CAS Number: 399-51-9
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
HPLC ≥97.5 %